Få mere at vide
Tocris Bioscience™ D-Luciferin sodium salt
Click to view available options
Mængde:
10 mg
50 mg
Descripción
D-Luciferin sodium salt is a firefly luciferase substrate (Km = ∽2 μM). Used in many standard bioluminescence imaging (BLI) techniques, including monitoring tumour growth, and investigating intracellular signaling activity in vitro and in vivo. Cell permeable. Emission maximum = 562 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C11H7N2NaO3S2 |
| Produkttype | D-Luciferin sodium salt |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.3 |
| Inhibitorer | D-Luciferin sodium salt |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido