Få mere at vide
MedChemExpress D-Luciferin sodium
Artikelnummer. 16451467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16451467 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16451467 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY12591
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) sodium is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Tekniske data
CAS 103404-75-7
Opløselighed H2O : 250 mg/mL (826.99 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (330.80 mM∣Need ultrasonic)
Synonym D-(-)-Luciferin sodium∣Firefly luciferin sodium∣Beetle Luciferin sodium
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Mængde 50 mg
Molekylvægt (g/mol) 302.3 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.0%