Få mere at vide
BD D- Luciferin kaliumsalt
Beskrivelse
- Også kendt som bille luciferin
- Lyofiliseret i form af monokaliumsalt
- Oprenset ved HPLC for at fjerne dehydroluciferin og L-Luciferin
- Form dehydroluciferin i nærvær af ultraviolet lys og/eller fugt
Luminometer
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Lyofiliseret, frysetørret |
| Type | D-Luciferin |
| Mængde | 50 mg |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (applikation) | Luminometer |