Beskrivelse
MW 318,4 Da, renhed >98%. Kemiluminescerende luciferase-substrat. Vandopløseligt derivat af D-Luciferin (ab143654) og analog til D-Luciferin natriumsalt (ab145164). Udsender lys på oxidativ decarboxylering i nærvær ATP af at levere et bioluminescerende signal til celleniveauer ATP in vivo..
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Fast stof |
| Mængde | 1 g |
| Regulatorisk status | RUO |