Få mere at vide
Melford D-Luciferin kaliumsalt
Artikelnummer. 30018442
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018442 1 g
30018441 250 mg
30018439 50 mg
30018440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018442 Leverandør Melford Leverandørnr. L370601.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer.
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer. Producerer bioluminescens, når den oxideres af ildflueluciferase. Tillader meget følsomme bioluminescerende målinger. Almindelig forskning bruger reportergen-assays, ATP assays, hele dyreforsøg, DNA-sekventering og andre. Vores produkt er specielt renset og testet grundigt for at sikre det højeste signal og reproducerbarhed med lav baggrund og følsomhed. Garanteret renhed bestemmes af både standard HPLC og chirale HPLC metoder. Beskyt mod lys og fugt.
Tekniske data
Mængde 1 g