Få mere at vide
Melford D-luciferin fri syre
Artikelnummer. 30018434
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018434 250 mg
30018432 50 mg
30018433 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018434 Leverandør Melford Leverandørnr. L370000.25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes med ildflueluciferase i bioluminescens til bestemmelse af ATP .
Anvendes med ildflueluciferase i bioluminescens til bestemmelse af ATP .
Tekniske data
CAS 2591-17-5
Molekylær formel C11H8N2O3S2