Få mere at vide
Melford D-luciferin fri syre
Beskrivelse
Anvendes med ildflueluciferase i bioluminescens til bestemmelse af ATP .
Anvendes med ildflueluciferase i bioluminescens til bestemmelse af ATP .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2591-17-5 |
| Molekylær formel | C11H8N2O3S2 |
| Mængde | 50 mg |