Få mere at vide
MedChemExpress D-Luciferin
Artikelnummer. 16461467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16461467 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16461467 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY12591A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress D-Luciferin (D-(-)-Luciferin) is the substrate of luciferases that catalyze the production of light in bioluminescent insects.
Tekniske data
CAS 2591-17-5
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Synonym D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Mængde 50 mg
Molekylvægt (g/mol) 280.32 g/mol
Produkttype Dye Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 98.14%