Få mere at vide
MedChemExpress D-Luciferin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2591-17-5 |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (178.37 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | D-(-)-Luciferin∣ Firefly luciferin∣ Beetle Luciferin |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.32 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.14% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |