Få mere at vide
D-Lin-MC3-DMA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497317
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497317 5 mg 5mg
16473156 25 mg -
16444608 10 mg -
16440907 50 mg -
16323237 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497317 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112251
MedChemExpress D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lin-MC3-DMA
Fysisk form Liquid
CAS 1224606-06-7
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H79NO2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 642.09
Formel vægt 642.09
Procent renhed 97.0%