Få mere at vide
D(+) Limonene, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10224200 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 10224200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1860/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 5989-27-5
Smeltepunkt -74°C
Farve Yellow
Kogepunkt 175.4°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C10H16
MDL nummer MFCD00062991
Mængde 250 mL
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 136.24
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
Formel vægt 136.24g/mol
Damptryk 2.1 hPa at 20°C.0
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.