Få mere at vide
D-limonen, 96,9 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11463422 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463422 500 mL 500ml
11453422 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463422 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215523490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    728.74 DKK / 500ml
    Spare 36.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-27-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00062991
InChI nøgle XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonym d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Limonene
Farve Farveløs til gul
Mængde 500 mL
IUPAC navn (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexen
Formel vægt 136.26
Procent renhed 0.969
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Limonene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.