Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(-)-Leucinol |
| Navn note | 97 % (97 % e.e.) |
| Tæthed | 0.9070g/mL |
| Kogepunkt | 199,0 °C |
| Flammepunkt | 90 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4490 til 1,4530 |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 0.907 |
| Vis mere |