Få mere at vide
D(-)-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269600 1 g Glasflaske 1g
10678234 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413120010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53448-09-2
Molekylær formel C6H16NO
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00004734
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Leucinol
Navn note 97%, (97% e.e.)
Tæthed 0.9070g/mL
Kogepunkt 199.0°C
Flammepunkt 90°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4530
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.907
Specifik rotationstilstand − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Specifik rotation − 4.00
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%