Få mere at vide
D-Leucinol, 97%
Artikelnummer. 11397986
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11397986
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13243.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53448-09-2
Molekylær formel C6H16NO
Molekylvægt (g/mol) 118.20
MDL nummer MFCD00004734
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Leucinol
Brydningsindeks 1.4496
Tæthed 0.917
Kogepunkt 198°C to 200°C (690mmHg)
Mængde 5 g
Flammepunkt 90°C (194°F)
Optisk rotation −3.2° (c=9 in Ethanol)
Følsomhed Air Sensitive
Beilstein 1719241
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%