Få mere at vide
D-Leucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Leucine |
| CAS | 328-38-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6H13NO2 |
| Synonym | (R)-(-)-Leucine, (R)-4-Methyl-2-aminopentanoic Acid, (R)-Leucine, NSC 77687 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-methylpentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Mængde | 2.5 g |
| Vis mere |