Få mere at vide
D-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412617 25 g 25g
11402617 5 g 5g
11422617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14842.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
D-Leucin bruges til dannelse af steroler. Den bruges også som en valgbar markør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Leucin anvendes til dannelse af steroler. Den bruges også som en valgbar markør.
Opløselighed Opløseligt i vand og saltsyre
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-38-1
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00063088
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Leucine
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 1721721
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og saltsyre.
Mængde 25 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −15° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhed 99%