Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10635852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635852 2.5 g Glasflaske 2.5g
10357980 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    295.65 DKK / 2.5g
    Spare 70.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-38-1
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00063088
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale D-Leucine
Navn note 99%
Arsen (As) 2 ppm maks.
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,2% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Rester efter tænding 0,1% maks.
Beilstein 04, 446
Specifik rotation -14,9° til -16° (20 °C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Specifik rotationstilstand −15,45° (20 °C c=4,6N HCl)
Mængde 2.5 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.