Få mere at vide
D-Lactose Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lactose Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 360.1268 |
| Procent renhed | >95% |