Generel beskrivelse
- Lactose er et disaccharid, der består af glucose og galactose
- Laktose er det vigtigste sukker, der findes i mejeriprodukter som mælk og ost
- alfa-D-laktosemonohydrat bruges som bærer og stabilisator af produkter i medicinal- og fødevareindustrien
Applikationer
- Lactose er blevet brugt in vitro til at interagere med kulhydratgenkendelsesdomæner på en rekombinant form af LGALS9 og blokerer således nedstrøms funktioner af proteinet
- Det er blevet brugt som kontrol til at studere sukkerafhængighed i Drosophila, som ikke fordøjer laktose
- Som en almindelig komponent i farmaceutiske tabletter er alfa-lactose blevet brugt i laboratoriemiljøer for at efterligne lægemiddeladministration
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | α-D-Lactose monohydrate |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 360.3 |