Få mere at vide
alpha-D-laktosemonohydrat, USP/NF, Ph.Eur., JP
Artikelnummer. 10282812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10282812 250 g Plastflaske 250g
10561892 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10282812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    191.65 DKK / 250g
    Spare 45.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
alfa-D-laktosemonohydrat, synonym laktose, CAS # 5989-81-1, er den hydratformede form af disakcharidlaktose. | CAS: 5989-81-1 | C12H24O12 | 360,312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lactose er et disaccharid, der består af glucose og galactose
  • Laktose er det vigtigste sukker, der findes i mejeriprodukter som mælk og ost
  • alfa-D-laktosemonohydrat bruges som bærer og stabilisator af produkter i medicinal- og fødevareindustrien
Applikationer
  • Lactose er blevet brugt in vitro til at interagere med kulhydratgenkendelsesdomæner på en rekombinant form af LGALS9 og blokerer således nedstrøms funktioner af proteinet
  • Det er blevet brugt som kontrol til at studere sukkerafhængighed i Drosophila, som ikke fordøjer laktose
  • Som en almindelig komponent i farmaceutiske tabletter er alfa-lactose blevet brugt i laboratoriemiljøer for at efterligne lægemiddeladministration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5989-81-1
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.312
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
PubChem CID 104938
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Lactose monohydrate
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Formel vægt 360.3