Få mere at vide
D-(+)-Lactose Monohydrate
Artikelnummer. 15855308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15855308 5 kg Plastic bottle 5kg
1 options
Artikelnummer. 15855308 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18185.A7
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 64044-51-5 | C12H24O12 | 360.312 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Lactose monohydrate
CAS 64044-51-5
Smeltepunkt ∼218°C (decomposition)
Tæthed 1.525
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C12H24O12
MDL nummer MFCD00150747
Mængde 5 kg
Beilstein 3768231
Specifik vægtfylde 1.525
Synonym d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC navn (3 S,6 R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(3 R,6 R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 360.312
PubChem CID 133126686
Formel vægt 360.32
Fysisk form Powder