Få mere at vide
D(+)-laktosemonohydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11398394
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398394 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11398394 Leverandør Scharlab Leverandørnr. LA00600500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Anvendes i analytisk kemi, syntese af økologiske produkter, fødevareindustrien, farmaceutisk brug, biokemi, næringsmedier til bakteriekultur og medicinalindustrien.
Pharmpur™ kvalitetsprodukt er frit opløseligt i vand, og resterende opløsningsmidler analyseres i henhold til retningslinje CPMP/ICH/283/95.
  • Synonymer: Lactobiose, Mælkesukker
  • Molekylformel:C12H22011•H2O
  • Molmasse: 360,32 g/mol
  • CAS: 10039-26-6
  • EIN ECS nr.: 200-559-2
  • Identitet (IR-spektrum): består testen
  • Specifik rotation ([a]20° /D, c = 10, H2O ): 54,4 55,–9°
  • Surhed eller alkalinitet: består testen
  • Absorbans: består testen
  • Tungmetaller (som Pb): max. 0,0005 %
  • Samlet antal aerobe mikroorganismer (TAMC): max. 100 cfu/g
  • Samlet antal gær- og skimmelsvampe (TYMC): max. 50 cfu/g
  • Fravær af escherichia coli: består testen
  • Rester ved antændelse: max. 0,1 %
  • Tab ved tørring (80 °C, 2 timer): max. 0,5 %
Tekniske data
CAS 10039-26-6
Smeltepunkt 202 °C
Vand 4,5 – 5,5% (K.F.)
Molekylær formel C12H24O12
Mængde 500 g
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formel vægt 360,32g/mol
Grad Pharmpur