Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals α-D-Lactose, monohydrat, 99,5+%
Artikelnummer. p-3758276 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2kg
5kg
Artikelnummer. 10501181
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
alfa-D-Lactosemonohydrat, synonym lactose, CAS # 5989-81-1, er hydratformen af disaccharidet lactose.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lactose er et disaccharid, der består af glucose og galactose
  • Laktose er det vigtigste sukker, der findes i mejeriprodukter som mælk og ost
  • alfa-D-laktosemonohydrat bruges som bærer og stabilisator af produkter i medicinal- og fødevareindustrien
Applikationer
  • Lactose er blevet brugt in vitro til at interagere med kulhydratgenkendelsesdomæner på en rekombinant form af LGALS9 og blokerer således nedstrøms funktioner af proteinet
  • Det er blevet brugt som kontrol til at studere sukkerafhængighed i Drosophila, som ikke fordøjer laktose
  • Som en almindelig komponent i farmaceutiske tabletter er alfa-lactose blevet brugt i laboratoriemiljøer for at efterligne lægemiddeladministration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Lactose monohydrate
Surhed 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Absorbans Passes Test
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (80°C, 2 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H24O12
MDL nummer MFCD00150747
Mængde 1 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Specifik rotationstilstand +54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation +54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formel vægt 360.3
Procent renhed ≥99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver