Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-D-Laktosemonohydrat, 99,5+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Lactose er et disaccharid, der består af glucose og galactose
- Laktose er det vigtigste sukker, der findes i mejeriprodukter som mælk og ost
- alfa-D-laktosemonohydrat bruges som bærer og stabilisator af produkter i medicinal- og fødevareindustrien
Applikationer
- Lactose er blevet brugt in vitro til at interagere med kulhydratgenkendelsesdomæner på en rekombinant form af LGALS9 og blokerer således nedstrøms funktioner af proteinet
- Det er blevet brugt som kontrol til at studere sukkerafhængighed i Drosophila, som ikke fordøjer laktose
- Som en almindelig komponent i farmaceutiske tabletter er alfa-lactose blevet brugt i laboratoriemiljøer for at efterligne lægemiddeladministration
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | α-D-Lactose monohydrate |
| Surhed | 0,4 ml 0,1N NaOH/6g maks. |
| CAS | 5989-81-1, 63-42-3 |
| Absorbans | Bestå test |
| CAS min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (80 °C, 2 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.5+% |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.