Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals alfa-D-Laktosemonohydrat, 99,5+%
Artikelnummer. 10187703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10187703 5 kg Plast tromle 5kg
10501181 1 g Glasflaske 1g
10665362 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187703 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125090050
 Begrænset vare
På lager
alfa-D-laktosemonohydrat, synonym laktose, CAS # 5989-81-1, er den hydratformede form af disakcharidlaktose. | CAS: 5989-81-1 | C12H24O12 | 360,312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lactose er et disaccharid, der består af glucose og galactose
  • Laktose er det vigtigste sukker, der findes i mejeriprodukter som mælk og ost
  • alfa-D-laktosemonohydrat bruges som bærer og stabilisator af produkter i medicinal- og fødevareindustrien
Applikationer
  • Lactose er blevet brugt in vitro til at interagere med kulhydratgenkendelsesdomæner på en rekombinant form af LGALS9 og blokerer således nedstrøms funktioner af proteinet
  • Det er blevet brugt som kontrol til at studere sukkerafhængighed i Drosophila, som ikke fordøjer laktose
  • Som en almindelig komponent i farmaceutiske tabletter er alfa-lactose blevet brugt i laboratoriemiljøer for at efterligne lægemiddeladministration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-D-Lactose monohydrate
Surhed 0,4 ml 0,1N NaOH/6g maks.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Absorbans Bestå test
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (80 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.5+%
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C12H24O12
MDL nummer MFCD00150747
Mængde 5 kg
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Specifik rotationstilstand +54,40 (20,00 °C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation +54,4° til +55,9° (20 °C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) på tørt stof
Synonym alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
InChI nøgle WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.312
PubChem CID 104938
Formel vægt 360.3
Procent renhed ≥99.50%
Fysisk form Krystallinsk pulver