Få mere at vide
beta-D-laktose, ca. 80% beta og 20% alfa
Artikelnummer. 10528132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10528132 500 g Plastflaske 500g
10475651 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412985000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Beta-D-laktose, CAS # 5965-66-2, er beta-anomeren for disakkaridlaktose. | CAS: 5965-66-2 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Beta-D-Lactose er et disaccharid, der består af galactose og glucosemonomerer
•I beta-D-laktose er orienteringen af glykosidbindingerne primært i betaform
Applikationer
•Beta-D-Lactose er nyttig til laboratorieforskning i sukkermetabolisme i mikrober og andre organismer
•Beta-D-Lactose er blevet brugt i nogle laboratorieundersøgelser som bærer for inhalationsmidler på grund af dets evne til at danne sfæriske agglomerater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-66-2
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00064521
InChI nøgle GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N
Synonym beta-d-lactose, beta-lactose, lactose, lactose, anhydrous, fast-flo lactose, milk sugar, d-lactose, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose, fast-flo, lactose anhydrous
PubChem CID 6134
ChEBI CHEBI:36218
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-Lactose
Surhed 0,4 ml 0,1N NaOH/6g maks.
Absorbans Består Test (ifølge Eur. Pharm.)
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 80 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Specifik rotationstilstand +55,15° (20 °C c=10, vand, NH3)
Specifik rotation På anhydr basis: 54,4° til +55,9° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3 +)
Formel vægt 342.29
Procent renhed ≥78% (beta-laktose), 22% maks. (alfa-laktose)
Fysisk form Krystallinsk pulver