Få mere at vide
D-laktose 1000 μg/ml i vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315788
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315788 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315788 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14590800WA1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactose
CAS 63-42-3
Analyt- eller komponentnavne Lactose
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H22 O11
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lactose, O-β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-β-d-glucopyranose, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactose (8CI), (+)-Lactose, AHL, Aletobiose, D-(+)-Lactose, DCL 15, DCl 11, Dairylac 80, Dilactose, Fast-Flo Lactose, Fast-flo, Flowlac 100, Galactinum, Granulac 140, Granulac 140M, Granulac 70, Inhalac 250, Inhalac 70, LE-PRO LAC 451, Lactin, Lactin (carbohydrate), Lactobiose, Lactohale 100, Lactohale 200, Lactohale 300, Lactose DCL 11, Lactose Edible 90, Lactose Fast-flo, Lactose anhydride, Lactose anhydrous, Milk sugar, Nonpareil 107, Osmolactan, Pharmatosa DCL 21, Pharmatose 21, Pharmatose 325M, Pharmatose DCL 15, PrenoLakt, Prismalac, Respitose MC 001, Respitose ML 001, Respitose ML 003, Respitose ML 006, Respitose SV 003, Respitose SV 010, Saccharum lactin, Sachelac, Sorbalac 400, Sorbolac 400, Spherolac, Super-Tab, SuperTab 11SD, SuperTab 21AN, Tablettose, Tablettose 70, Tablettose 80, Variolac 960, Zeparox EP
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6RS)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 342,1162 g/mol