Få mere at vide
D-Mælkesyre
Artikelnummer. 15454359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454359 250 mg 250mg
15444359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61871.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2119.43 DKK
    1907.65 DKK / 250mg
    Spare 211.78 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nyttig kiral synthon, byggesten til depsipeptider | CAS: 10326-41-7 | C3H6O3 | 90,078 g/mol
D-(-)-mælkesyre er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af chiralt lægemiddel og i den kemiske syntese. Mælkesyre bruges som reagens i organisk syntese (ved fremstilling af klæbemidler). Det bruges i læder-, tekstil- og garvningsindustrien. Det kan bruges som et blødgøringsmiddel, en katalysator eller et syrningsmiddel. Mælkesyre er endda blevet brugt som smagsstof ved fremstilling af tobaksvarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-mælkesyre er et nyttigt biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også til fremstilling af chiralt lægemiddel og i den kemiske syntese. Mælkesyre bruges som reagens i organisk syntese (ved fremstilling af klæbemidler). Det bruges i læder-, tekstil- og garvningsindustrien. Det kan bruges som et blødgøringsmiddel, en katalysator eller et syrningsmiddel. Mælkesyre er endda blevet brugt som smagsstof ved fremstilling af tobaksvarer.
Opløselighed Opløseligt i vand
(50mg/ml)
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10326-41-7
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.078
MDL nummer MFCD00068313
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
PubChem CID 61503
ChEBI CHEBI:42111
IUPAC navn (2R)-2-hydroxypropansyre
SMIL CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lactic acid
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Optisk rotation −0,4° (c=8 i vand)
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 mg/ml)
Formel vægt 90.08
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Lactic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-Lactic acid