Få mere at vide
D-Mælkesyre (90%), TRC
Artikelnummer. 30482655
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30482655 1 g
1 options
Artikelnummer. 30482655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1134851G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lactic Acid
CAS 10326-41-7
Molekylær formel C3H6O3
Mængde 1 g
Synonym (-)-Lactic Acid, (2R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-(-)-Lactic Acid, (R)-2-Hydroxypropanoic Acid, (R)-2-Hydroxypropionic Acid, (R)-Lactic Acid, (R)-α-Hydroxypropionic Acid, D-(-)-Lactic Acid, D-Lactic Acid, l-Lactic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
SMIL O[C@@H](C)C(O)=O
IUPAC navn (2R)-2-hydroxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Formel vægt 90.0317