Få mere at vide
D, L-Venlafaxin, hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Venlafaxine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 313.1809 |
| Procent renhed | >95% |