Få mere at vide
D,L-Tryptophanamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Tryptophanamide Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O.ClH/c12-9(11(13)15)5-7-6-14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9,14H,5,12H2,(H2,13,15);1H |
| Formel vægt | 239.0825 |