Få mere at vide
D,L-Tryptophan Methyl Ester Benzaldimine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Tryptophan Methyl Ester','Benzaldimine |
| CAS | 19779-75-0 |
| Molekylær formel | C19 H18 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O2/c1-23-19(22)18(20-12-14-7-3-2-4-8-14)11-15-13-21-17-10-6-5-9-16(15)17/h2-10,12-13,18,21H,11H2,1H3/b20-12+/t18-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)\N=C\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2-[(E)-benzylideneamino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vægt | 306.1368 |