Få mere at vide
D,L-Tryptophan-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Tryptophan-d3 |
| CAS | 340257-61-6 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H9 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Tryptophan-α,β,β-d3 (9CI), D,L-Tryptophan-d3, DL-Tryptophan-d3, Tryptophan-d3, α-Amino-3-indole-α,β,β-d3-propionic acid, α-Aminoindole-3-propanoic-d3 acid, Tryptophan-α,β,β-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i5D2,9D |
| SMIL | [2H]C([2H])(c1c[nH]c2ccccc12)C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.24 |
| Formel vægt | 207.1087 |