Få mere at vide
D,L-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride |
| CAS | 1329556-63-9 |
| Molekylær formel | C713C2H12Cl15NO5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (βS)-rel-β,3-Dihydroxy-D-tyrosine-13C2,15N Hydrochloride, DL-threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine-13C2,15N Hydrochloride, DL-DOPS-13C2,15N, L-Threodops-13C2,15N Hydrochloride, DL-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine- 13C2,15N Hydrochloride, DL-threo-DOPS-13C2,15N Hydrochloride, threo-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic Acid-13C2,15N Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5.ClH/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4;/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15);1H/t7-,8+;/m0./s1/i7+1,9+1,10+1; |
| SMIL | OC1=C(O)C=CC([C@@H](O)[13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.63 |