missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(D,L)-threo-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide, TRC

Artikelnummer. 17982845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982845 25 mg
17952645 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17982845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33597625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50288-62-5
Molekylær formel C13 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Synonym 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (αR,2R)-rel-, 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (R*,R*)-, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC navn (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide
SMIL NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1
Mængde 25 mg
Formel vægt 218.1419
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.