missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-Sulforaphane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Sulforaphane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 177.0282 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?