missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D,L-Sulforaphane N-Acetyl-L-cysteine, TRC

Artikelnummer. 30008840
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008840 10 mg
30006543 1 mg
30003782 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69912010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 334829-66-2
Molekylær formel C11 H20 N2 O4 S3
Molekylvægt (g/mol) 340.48
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylsulfanyl)propanoic acid
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSC(=S)NCCCCS(=O)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Sulforaphane-N-acetyl-L-cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H20N2O4S3/c1-8(14)13-9(10(15)16)7-19-11(18)12-5-3-4-6-20(2)17/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,12,18)(H,13,14)(H,15,16)/t9-,20?/m0/s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 340.0585
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.