Få mere at vide
D,L-Sulforaphane-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Sulforaphane-L-cysteine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3S3/c1-17(14)5-3-2-4-11-9(15)16-6-7(10)8(12)13/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,11,15)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 298.048 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |