missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-Sulforaphane-D8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Sulforaphane-d8 |
| CAS | 836682-32-7 |
| Molekylær formel | C6H3D8NOS2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane-d8, 4-Methylsulfinylbutyl Isothiocyanate-d8, Sulforaphan-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | CS(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N=C=S)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.34 |
| Formel vægt | 185.0784 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?