Få mere at vide
D, L-Serin Methylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417861
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30417861 5 g
1 options
Artikelnummer. 30417861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2710005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-Serine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 5619-04-5
Molekylær formel C4H9NO3.HCl
Mængde 5 g
Synonym Methyl 2-Amino-3-hydroxypropanoate Hydrochloride, Methyl D,L-Serinate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H
SMIL Cl.COC(=O)C(N)CO
IUPAC navn methyl 2-amino-3-hydroxypropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 155.58
Formel vægt 155.0349