Få mere at vide
d,l-Propranolol.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462814
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462814 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462814 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPPN1209HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
d,l-Propranolol.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Analyt- eller komponentnavne Propanolol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H21 N O2 . Cl H
Synonym 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Propranolol hydrochloride, (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Cardinol, Caridolol, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Indobloc, Intermigran, Kemi S, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 1-naftalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 295.8
Mængde 50 mg
Formel vægt 295,1339 g/mol