Få mere at vide
D,L-Pantolacton, TRC
Artikelnummer. 30387072
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30387072 50 g
1 options
Artikelnummer. 30387072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43494050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Pantolactone
CAS 79-50-5
Molekylær formel C6 H10 O3
Mængde 50 g
Synonym D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 2(3H)-Furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, (±)-, Butyric acid, α,γ-dihydroxy-β,β-dimethyl-, γ-lactone (4CI), Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (RS)-Pantolactone, (±)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (±)-Pantolactone, (±)-Pantoyl lactone, 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid γ-lactone, 2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid γ-lactone, 2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, 2-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-4-olide, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-2-oxotetrahydrofuran, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-2-tetrahydrofuranone, 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-dihydro-furan-2-one, 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one, 3-Hydroxydihydro-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, DL-Pantoic acid γ-lactone, DL-Pantoyl lactone, NSC 135788, NSC 5926, dl-Pantoyl lactone, α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, α-Oxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SMIL CC1(C)COC(=O)C1O
IUPAC navn 3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063