Få mere at vide
D,L-Pantolacton, Mikromol™
Artikelnummer. 30049114
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049114 25 mg
17969114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049114 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1352.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
D,L-Pantolacton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Pantolactone
CAS 79-50-5
Analyt- eller komponentnavne DL-Pantolactone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SMIL CC1(C)COC(=O)C1O
IUPAC navn 3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 130,063 g/mol