Få mere at vide
D, L-O-Tyrosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-o-Tyrosine |
| CAS | 2370-61-8 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phenylalanine','2-hydroxy-, DL-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','DL- (8CI), 2-Hydroxyphenylalanine, (±)-o-Tyrosine, 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate, DL-2-Hydroxyphenylalanine, DL-o-Tyrosine, NSC 72345, Ortho-tyrosine, o-DL-Tyrosine, o-Tyrosine, DL-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13) |
| SMIL | NC(Cc1ccccc1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.19 |
| Formel vægt | 181.0739 |