Få mere at vide
D, L-O-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30452200
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30452200 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30452200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89998050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-o-Tyrosine
CAS 2370-61-8
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 50 mg
Synonym Phenylalanine','2-hydroxy-, DL-Phenylalanine','2-hydroxy-, o-Tyrosine','DL- (8CI), 2-Hydroxyphenylalanine, (±)-o-Tyrosine, 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(2-hydroxyphenyl)propanoate, DL-2-Hydroxyphenylalanine, DL-o-Tyrosine, NSC 72345, Ortho-tyrosine, o-DL-Tyrosine, o-Tyrosine, DL-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMIL NC(Cc1ccccc1O)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739