missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D,L-O-Desmethyl Venlafaxin-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 |
| CAS | 1020719-35-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H19D6NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2 |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.41 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?