Få mere at vide
D,L-O-Desmethyl Venlafaxin-d6, TRC
Artikelnummer. 30361138
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30361138 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30361138 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29650210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16H19D6NO2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMIL OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 269.41
Formel vægt 269.2262
Procent renhed >95