Få mere at vide
D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2 |
| Formel vægt | 235.1572 |
| Procent renhed | >95% |