Få mere at vide
D, L-Mevalonsyre Lactone, TRC
Artikelnummer. 30469281
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469281 1 g
1 options
Artikelnummer. 30469281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3390251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Molekylær formel C6 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
SMIL CC1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC navn 4-hydroxy-4-methyloxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063